Få mere at vide
1-Methyl-1H-1,2,3-benzotriazol-5-carbaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10661293
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10661293 250 mg 250mg
10009321 1 g 1g
10255514 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10661293 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC23504CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 499770-67-1
Molekylær formel C8H7N3O
Molekylvægt (g/mol) 161.164
InChI nøgle IPVPVOVAJDRRAK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyl-1h-benzo d 1,2,3 triazole-5-carbaldehyde, 1-methyl-1h-1,2,3-benzotriazole-5-carbaldehyde, 1-methyl-1h-benzotriazole-5-carbaldehyde, 1h-benzotriazole-5-carboxaldehyde, 1-methyl, 1-methyl-1,2,3-benzotriazole-5-carbaldehyde, 1-methyl-5-benzotriazolecarboxaldehyde, 1-methylbenzotriazole-5-carboxaldehyde
PubChem CID 2795417
IUPAC navn 1-methylbenzotriazol-5-carbaldehyd
SMIL CN1C2=C(C=C(C=C2)C=O)N=N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Methyl-1H-1, 2, 3-benzotriazole-5-carbaldehyde
Analyseprocentområde 97%
Mængde 250 mg
Formel vægt 161.16
Procent renhed 97%