Få mere at vide
1-Methyl-1H-1,2,3-benzotriazol-5-carbaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Methyl-1H-1, 2, 3-benzotriazole-5-carbaldehyde |
| Analyseprocentområde | 97% |
| Emballage | Ravfarvet glasflaske |
| Mængde | 5 g |
| Formel vægt | 161.16 |
| Procent renhed | 97% |