Få mere at vide
1-Methyl-12-thioxopyrido[1,2,3,4]imidazole-[1,2-a]benzimidazole-2(12H)-one, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Methyl-12-thioxopyrido[1',2':3,4]imidazo[1,2-a]benzimidazol-2(12H)-one |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H9N3OS/c1-8-11(18)6-7-16-12(8)13(19)17-10-5-3-2-4-9(10)15-14(16)17/h2-7H,1H3 |
| Formel vægt | 267.0466 |