Få mere at vide
1-Methyl-1-propenylmagnesium bromide, 0.5M solution in THF, AcroSeal™
Artikelnummer. 11995971 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
100 mL
800 mL
Emballage:
AcroSeal™ Glass Bottle
missing translation for 'unitSize'
100ml
800ml
Product Code. 11995971
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Acros 436021000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 85676-85-3 | C4H7BrMg | 159.31 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 85676-85-3, 109-99-9
Molekylær formel C4H7BrMg
Molekylvægt (g/mol) 159.31
MDL nummer MFCD00192318
InChI nøgle FGYXQBPXHQHYNU-UHFFFAOYSA-M
Synonym 1-methyl-1-propenylmagnesium bromide, 1-methyl-1-propenyl magnesium bromide, 1-methylpropenylmagnesium bromide, fejkwduhnfcdrz-uhfffaoysa-m, e-but-2-en-2-ylmagnesium bromide, magnesium, bromo 1-methyl-1-propenyl, bromo 2e-but-2-en-2-yl magnesium, bromo 2z-but-2-en-2-yl magnesium, bromo 1e-1-methyl-1-propen-1-yl magnesium, 1-methyl-1-propenylmagnesium bromide solution, 0.5 m in thf, grignard reagent
PubChem CID 3597816
SMIL [Mg++].[Br-].CC=[C-]C
Specifications
Kemisk navn eller materiale 1-Methyl-1-propenylmagnesium bromide
CAS min % 7.68, 90.62
CAS Max % 9.38, 92.32
Farve Colorless to Yellow
Tæthed 0.9340g/mL
Kogepunkt 67.0°C
Flammepunkt −26°C
Emballage AcroSeal™ Glass Bottle
Mængde 100 mL
Specifik vægtfylde 0.934
Opløselighedsinformation Solubility in water: reacts
IUPAC navn magnesium;but-2-ene;bromide
Formel vægt 159.31
Fysisk form Liquid
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 1-Methyl-1-propenylmagnesium bromide, 0.5M solution in THF
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
  • Stoffer\, som ved kontakt med vand afgiver brandfarlige gasser Kategori 3
Hazard Statement
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H261-Ved kontakt med vand udvikles brandfarlige gasser.
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
  • EUH019-Kan danne eksplosive peroxider.
Precautionary Statement
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P231+P232-Anvendes under inaktiv gas. Beskyttes mod fugt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P402+P404-Opbevares et tørt sted. Opbevares i en lukket beholder.