Få mere at vide
1-Methyl-1-cyclopentene, 96%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-161681 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
5 mL
25 mL
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
25ml
5ml
Artikelnummer. 10306580
Brand: Thermo Scientific Acros 126700050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 693-89-0
Molekylær formel C6H10
Molekylvægt (g/mol) 82.15
MDL nummer MFCD00001397
InChI nøgle ATQUFXWBVZUTKO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyl-1-cyclopentene, cyclopentene, 1-methyl, methylcyclopentene, cyclopentene, methyl, unii-v03m1dzc9i, 1-methylcyclopent-1-ene, v03m1dzc9i, methyl-cyclopentene, 1-methylcyclopentene-1, cyc1opentene,l-methyl
PubChem CID 12746
IUPAC navn 1-methylcyclopentene
SMIL CC1=CCCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Methyl-1-cyclopentene
Navn note 96%
CAS min % 95.0
CAS Max % 100.0
Farve Colorless
Tæthed 0.7800g/mL
Kogepunkt 72°C (754.0 mmHg)
Flammepunkt -17°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96%
Emballage Glass bottle
Lineær formel C5H7CH3
Brydningsindeks 1.4310 to 1.433
Mængde 5 mL
Beilstein 05, 64
Specifik vægtfylde 0.78
Formel vægt 82.13
Procent renhed 96%
Fysisk form Liquid
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Methyl-1-cyclopentene
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 2
Faresætning
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
  • P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.