Få mere at vide
1-Methyl-1-cyclopentene, 96%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10306580 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 mL
25 mL
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
25ml
5ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10306580 5 mL Glass bottle 5ml
10316580 25 mL Glass bottle 25ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10306580 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 126700050
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 693-89-0
Molekylær formel C6H10
Molekylvægt (g/mol) 82.15
MDL nummer MFCD00001397
InChI nøgle ATQUFXWBVZUTKO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyl-1-cyclopentene, cyclopentene, 1-methyl, methylcyclopentene, cyclopentene, methyl, unii-v03m1dzc9i, 1-methylcyclopent-1-ene, v03m1dzc9i, methyl-cyclopentene, 1-methylcyclopentene-1, cyc1opentene,l-methyl
PubChem CID 12746
IUPAC navn 1-methylcyclopentene
SMIL CC1=CCCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Methyl-1-cyclopentene
Navn note 96%
CAS min % 95.0
CAS Max % 100.0
Farve Colorless
Tæthed 0.7800g/mL
Kogepunkt 72°C (754.0 mmHg)
Flammepunkt -17°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96%
Emballage Glass bottle
Lineær formel C5H7CH3
Brydningsindeks 1.4310 to 1.433
Mængde 5 mL
Beilstein 05, 64
Specifik vægtfylde 0.78
Formel vægt 82.13
Procent renhed 96%
Fysisk form Liquid
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Methyl-1-cyclopentene
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 2
Faresætning
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.