Få mere at vide
1-Methyl-1-cyclohexen, 97%, stabiliseret, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10444643 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
Artikelnummer. 10444643
Brand: Thermo Scientific Acros 156840500
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 591-49-1 | C7H12 | 96.17 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 591-49-1
InChI nøgle CTMHWPIWNRWQEG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyl-1-cyclohexene, cyclohexene, 1-methyl, 1-methylcyclohex-1-ene, cyclohexene, methyl, methylcyclohexene, .alpha.-methylcyclohexene, 1-methyl-cyclohexene, methyl-1-cyclohexene, 2,3,4,5-tetrahydrotoluene, unii-te4p8q2044
PubChem CID 11574
IUPAC navn 1-methylcyclohexen
SMIL CC1=CCCCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Methyl-1-cyclohexene
Navn note 98+%
CAS min % 98.0
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs
Tæthed 0.8100g/mL
Kogepunkt 110.0°C to 111.0°C
Flammepunkt −3°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C7H12
Lineær formel C6H9CH3
Brydningsindeks 1.4492 to 1.4512
Mængde 50 g
Beilstein 05, 66
Specifik vægtfylde 0.81
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol,ether,acetone and benzene
Stabilisator 10ppm hydroquinone
Molekylvægt (g/mol) 96.17
Formel vægt 96.17
Procent renhed 98+%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Methyl-1-cyclohexene, stabilized
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.