Få mere at vide
1-Methyl-1-cyclohexene, 96%
Artikelnummer. 11328116
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11328116 5 g 5g
11338116 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11328116 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L15014.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 591-49-1 | C7H12 | 96.173 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 591-49-1
Molekylær formel C7H12
Molekylvægt (g/mol) 96.173
MDL nummer MFCD00001548
InChI nøgle CTMHWPIWNRWQEG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyl-1-cyclohexene, cyclohexene, 1-methyl, 1-methylcyclohex-1-ene, cyclohexene, methyl, methylcyclohexene, .alpha.-methylcyclohexene, 1-methyl-cyclohexene, methyl-1-cyclohexene, 2,3,4,5-tetrahydrotoluene, unii-te4p8q2044
PubChem CID 11574
IUPAC navn 1-methylcyclohexen
SMIL CC1=CCCCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Methyl-1-cyclohexene
Tæthed 0.81
Kogepunkt 108°C to 112°C
Flammepunkt −1°C (30°F)
Brydningsindeks 1.45
Mængde 5 g
FN nummer UN3295
Beilstein 1304483
Formel vægt 96.17
Procent renhed 96%