Få mere at vide
1-Methyl-1,4-dihydronicotinamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Methyl-1,4-dihydronicotinamide |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H10N2O/c1-9-4-2-3-6(5-9)7(8)10/h2,4-5H,3H2,1H3,(H2,8,10) |
| Formel vægt | 138.0793 |