Få mere at vide
1-Methyl-1,4-cyclohexadien, 97%, stikk. med 0,01% BHT
Artikelnummer. 11419816
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11419816 25 g 25g
11409816 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11419816 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B20298.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 4313-57-9 | C7H10 | 94,16 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4313-57-9
Molekylær formel C7H10
Molekylvægt (g/mol) 94.16
MDL nummer MFCD00001538
InChI nøgle QDXQAOGNBCOEQX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyl-1,4-cyclohexadiene, 2,5-dihydrotoluene, 1,4-cyclohexadiene, 1-methyl, 1, 1-methyl, acmc-1ast4, 1-methyl1,4-cyclohexadiene, 1-methylcyclohexane-1,4-diene, 1-methyl-1,4-cyclohexadiene, stabilized
PubChem CID 78006
IUPAC navn 1-methylcyclohexa-1,4-dien
SMIL CC1=CCC=CC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Methyl-1,4-cyclohexadiene
Navn note stabiliseret med 0,01% BHT
Tæthed 0.838
Kogepunkt 114 °C til 115 °C
Flammepunkt 10 °C (50 °F)
Lugt Karakteristik
Brydningsindeks 1.471
Mængde 25 g
FN nummer UN3295
Beilstein 1560168
Formel vægt 94.16
Procent renhed 97%