Få mere at vide
1-Methyl-1,2-dihydropyrimidin-2-one, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Methyl-1,2-dihydropyrimidin-2-one |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H6N2O/c1-7-4-2-3-6-5(7)8/h2-4H,1H3 |
| Formel vægt | 110.048 |