Få mere at vide
1-Methyl-1,2,4-triazol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Methyl-1,2,4-triazole |
| CAS | 6086-21-1 |
| Molekylær formel | C3 H5 N3 |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C3H5N3/c1-6-3-4-2-5-6/h2-3H,1H3 |
| SMIL | Cn1cncn1 |
| IUPAC navn | 1-methyl-1,2,4-triazol |
| Molekylvægt (g/mol) | 83.09 |
| Formel vægt | 83.0483 |