Få mere at vide
1-Methyl-1,2,4-triazol, 98%
Artikelnummer. 11364955
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11364955 1 g 1g
11374955 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11364955 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L18337.03
 Begrænset vare
På lager
CAS: 6086-21-1 | C3H5N3 | 83,09 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6086-21-1
Molekylær formel C3H5N3
Molekylvægt (g/mol) 83.09
MDL nummer MFCD01076192
InChI nøgle MWZDIEIXRBWPLG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyl-1h-1,2,4-triazole, 1h-1,2,4-triazole, 1-methyl, 1-methyl,-1,2,4-triazole, 1-methyl-1h-1,2,4 triazole, pubchem22534, acmc-1avow, ksc495k1j
PubChem CID 22459
SMIL CN1C=NC=N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Methyl-1,2,4-triazole
Smeltepunkt 16°C
Tæthed 1.1
Kogepunkt 177°C to 178°C
Flammepunkt 81°C (177°F)
Brydningsindeks 1.4705
Mængde 1 g
Beilstein 106245
IUPAC navn 1-methyl-1,2,4-triazol
Formel vægt 83.1
Procent renhed 99%