missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
1-Methoxypropan-2-amine Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Methoxypropan-2-amine Hydrochloride |
| CAS | 677743-83-8 |
| Molekylær formel | C4 H11 N O . Cl H |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 2-Propanamine, 1-methoxy-, hydrochloride (1:1) (ACI), 2-Propanamine, 1-methoxy-, hydrochloride (9CI), (2-Methoxy-1-methylethyl)amine hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C4H11NO.ClH/c1-4(5)3-6-2;/h4H,3,5H2,1-2H3;1H |
| SMIL | Cl.COCC(C)N |
| IUPAC navn | 1-methoxypropan-2-amine;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 125.597 |
| Formel vægt | 125.0607 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?