Få mere at vide
1-Methoxynaphthalene, TRC
Artikelnummer. 30008683
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30008683 1 g
1 options
Artikelnummer. 30008683 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM2272501G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Methoxynaphthalene
CAS 2216-69-5
Molekylær formel C11 H10 O
Mængde 1 g
Synonym 1-Naphthol Methyl Ether, 1-Naphthyl Methyl Ether, Methyl 1-Naphthyl Ether, NSC 5530, α-Methoxynaphthalene, α-Naphthyl Methyl Ether
InChI formel InChI=1S/C11H10O/c1-12-11-8-4-6-9-5-2-3-7-10(9)11/h2-8H,1H3
SMIL COc1cccc2ccccc12
IUPAC navn 1-methoxynaphthalene
Molekylvægt (g/mol) 158.2
Formel vægt 158.0732