missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
1-Methoxycyclohexene/cyclohexanone Dimethylacetal Mixture, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Methoxycyclohexene |
| CAS | 1215762-84-7 |
| Molekylær formel | C8H16O2 |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H16O2.C7H12O/c1-9-8(10-2)6-4-3-5-7-8;1-8-7-5-3-2-4-6-7/h3-7H2,1-2H3;5H,2-4,6H2,1H3 |
| SMIL | COC1=CCCCC1.COC2(CCCCC2)OC |
| IUPAC navn | 1,1-dimethoxycyclohexane;1-methoxycyclohexene |
| Molekylvægt (g/mol) | 112.17 |
| Formel vægt | 256.2038 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?