Få mere at vide
1-Methoxy Empagliflozin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Methoxy Empagliflozin |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C24H29ClO8/c1-30-24(23(29)22(28)21(27)20(12-26)33-24)16-4-7-19(25)15(11-16)10-14-2-5-17(6-3-14)32-18-8-9-31-13-18/h2-7,11,18,20-23,26-29H,8-10,12-13H2,1H3/t18-,20+,21+,22-,23+,24-/m0/s1 |
| Formel vægt | 480.1551 |
| Procent renhed | >95% |