missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

1-Methoxy-4-(2-nitrovinyl)benzene, TRC

Artikelnummer. 30179780
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30179780 5 g
30179776 10 g
30180016 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30179780 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM3396985G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 3179-10-0
Molekylær formel C9H9NO3
Molekylvægt (g/mol) 179.17
IUPAC navn 1-methoxy-4-(2-nitroethenyl)benzene
SMIL COc1ccc(C=C[N+](=O)[O-])cc1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 1-Methoxy-4-(2-nitrovinyl)benzene
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C9H9NO3/c1-13-9-4-2-8(3-5-9)6-7-10(11)12/h2-7H,1H3
Formel vægt 179.0582
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.