Få mere at vide
1-Methoxy-4-(1E)-1-propen-1-ylbenzen, TRC
Artikelnummer. 30476099
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30476099 1 g
1 options
Artikelnummer. 30476099 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM3505101G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale trans-Anethole
CAS 4180-23-8
Molekylær formel C10 H12 O
Mængde 1 g
Synonym trans-Anethole, Benzene, 1-methoxy-4-(1E)-1-propen-1-yl-, Anisole, p-propenyl-, (E)- (8CI), Benzene, 1-methoxy-4-(1-propenyl)-, (E)-, Benzene, 1-methoxy-4-(1E)-1-propenyl- (9CI), 1-Methoxy-4-(1E)-1-propen-1-ylbenzene, (E)-1-(4-Methoxyphenyl)propene, (E)-1-p-Methoxyphenylpropene, (E)-Anethol, (E)-Anethole, 1-Methoxy-4-[(1E)-1-propenyl]benzene, NSC 209529, trans-1-(4-Methoxyphenyl)-1-propene, trans-1-(p-Methoxyphenyl)-1-propene, trans-1-(p-Methoxyphenyl)propene, trans-1-p-Anisylpropene, trans-4-(1-Propenyl)anisole, trans-Anethol, trans-p-Anethole, trans-p-Methoxy-β-methylstyrene
InChI formel InChI=1S/C10H12O/c1-3-4-9-5-7-10(11-2)8-6-9/h3-8H,1-2H3/b4-3+
SMIL COc1ccc(\C=C\C)cc1
IUPAC navn 1-methoxy-4-[(E)-prop-1-enyl]benzen
Molekylvægt (g/mol) 148.2
Formel vægt 148.0888