Få mere at vide
1-Methoxy-4-(1-propyn-1-yl)benzene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Methoxy-4-(1-propyn-1-yl)benzene |
| CAS | 2749-94-2 |
| Molekylær formel | C10H10O |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | 1-(4-Methoxyphenyl)-1-propyne, 1-(4-Methoxyphenyl)propyne, 1-(p-Methoxyphenyl)-1-propyne, 1-(p-Methoxyphenyl)propyne, 1-Methoxy-4-(prop-1-ynyl)benzene, 1-Methoxy-4-propynylbenzene, p-Anisyl Methyl Acetylene |
| InChI formel | InChI=1S/C10H10O/c1-3-4-9-5-7-10(11-2)8-6-9/h5-8H,1-2H3 |
| SMIL | COc1ccc(cc1)C#CC |
| IUPAC navn | 1-methoxy-4-prop-1-ynylbenzene |
| Molekylvægt (g/mol) | 146.19 |
| Formel vægt | 146.0732 |