Få mere at vide
1-methoxy-3-(trimethylsilyloxy)-1,3-butadien, 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10206930 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10206930 5 g Glasflaske 5g
1 options
Artikelnummer. 10206930 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 199550050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 59414-23-2 | C8H16O2Si | 172.3 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Methoxy-3-(trimethylsilyloxy)-1, 3-butadiene
Navn note 90%
CAS 59414-23-2
CAS min % 88.0
CAS Max % 100.0
Farve Gul til Brun
Tæthed 0.8800g/mL
Kogepunkt 68.0°C to 69.0°C (14.0 mmHg)
Flammepunkt 45°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 88% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C8H16O2Si
Lineær formel (CH3)3SiOC(=CH2)CH=CHOCH3
Brydningsindeks 1.4530 to 1.4550
MDL nummer MFCD00008498
Mængde 5 g
Fieser 06,370; 07,233; 09,303; 10,260; 11,332
Merck Index 15, 6075
Specifik vægtfylde 0.88
Synonym unii-w961bik2c3, 1-methoxy-3-trimethylsiloxy-1,3-butadiene, silane, 3-methoxy-1-methylene-2-propenyl oxy trimethyl, 1-methoxy-3-trimethylsilyloxy-1,3-butadiene, silane, 3-methoxy-1-methylene-2-propen-1-yl oxy trimethyl, methyl 3-trimethylsilyloxybuta-1,3-dien-1-yl ether, 1-methoxy-3-trimethylsiloxy-1,3-butadiene, z, 1-methoxy-3-trimethylsilyloxy-1,3-butadiene unspecified, silane, 2z-3-methoxy-1-methylene-2-propen-1-yl oxy trimethyl, silane, 3-methoxy-1-methylene-2-propenyl oxy trimethyl-, z
InChI nøgle SHALBPKEGDBVKK-SREVYHEPSA-N
SMIL COC=CC(=C)O[Si](C)(C)C
IUPAC navn [(3Z)-4-methoxybuta-1,3-dien-2-yl]oxy-trimethylsilan
Molekylvægt (g/mol) 172.3
PubChem CID 6436851
Formel vægt 172.3
Procent renhed 90%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Methoxy-3-(trimethylsilyloxy)-1,3-butadiene
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.