Få mere at vide
1-methoxy-3-trimethylsiloxy-1,3-butadien, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
1-Methoxy-3-trimethylsiloxy-1,3-butadien anvendes som reagens i Mannich-Michael-reaktionen til syntese af piperidinoner og enaminoner. Som Diels-Alder-dien anvendes det til syntese af pyridoner og pyranoner, sulfonanaloger af griseofulvin (sulfogriseofulviner) og 4H-1-aminopyrroler og 4,5H-pyrazoler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
1-Methoxy-3-trimethylsiloxy-1,3-butadien anvendes som reagens i Mannich-Michael-reaktionen til syntese af piperidinoner og enaminoner. Som Diels-Alder-dien anvendes det til syntese af pyridoner og pyranoner, sulfonanaloger af griseofulvin (sulfogriseofulviner) og 4H-1-aminopyrroler og 4,5H-pyrazoler.
Opløselighed Blandbar
med de fleste organiske opløsningsmidler. Ikke blandbar med vand.
Noter
Fugtfølsom. Opbevares køligt. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler og stærke syrer.
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | 68°C to 69°C (14mmHg) |
| Kemisk navn eller materiale | 1-Methoxy-3-trimethylsiloxy-1,3-butadiene |
| Mængde | 5 g |
| FN nummer | UN1993 |
| Beilstein | 1616761 |
| Flammepunkt | 45°C (113°F) |
| Merck Index | 14,6001 |
| Opløselighedsinformation | Miscible with most organic solvents. Immiscible with water. |
| Formel vægt | 172.3 |
| Procent renhed | 97% |
| Vis mere |