Få mere at vide
1-Methoxy-3-trimethylsiloxy-1,3-butadiene, 94%
Artikelnummer. 11322376
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11322376 5 g 5g
11312376 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11322376 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L06100.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 54125-02-9 | C8H16O2Si | 172.299 g/mol
1-Methoxy-3-trimethylsiloxy-1,3-butadien anvendes som reagens i Mannich-Michael-reaktionen til syntese af piperidinoner og enaminoner. Som Diels-Alder-dien anvendes det til syntese af pyridoner og pyranoner, sulfonanaloger af griseofulvin (sulfogriseofulviner) og 4H-1-aminopyrroler og 4,5H-pyrazoler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1-Methoxy-3-trimethylsiloxy-1,3-butadien anvendes som reagens i Mannich-Michael-reaktionen til syntese af piperidinoner og enaminoner. Som Diels-Alder-dien anvendes det til syntese af pyridoner og pyranoner, sulfonanaloger af griseofulvin (sulfogriseofulviner) og 4H-1-aminopyrroler og 4,5H-pyrazoler.
Opløselighed Blandbar
med de fleste organiske opløsningsmidler. Ikke blandbar med vand.
Noter
Fugtfølsom. Opbevares køligt. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler og stærke syrer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 54125-02-9
Molekylær formel C8H16O2Si
Molekylvægt (g/mol) 172.299
MDL nummer MFCD00008498
InChI nøgle SHALBPKEGDBVKK-VOTSOKGWSA-N
Synonym danishefsky's diene, 1-methoxy-3-trimethylsiloxy-1,3-butadiene, unii-1zor63u51o, 1-methoxy-3-trimethylsiloxy butadiene, 1-methoxy-3-trimethylsilyloxy-1,3-butadiene, e-4-methoxybuta-1,3-dien-2-yl oxy trimethylsilane, e-4-methoxybuta-1,3-dien-2-yloxy trimethylsilane, 1-methoxy-3-trimethylsilyloxy butadiene, silane, 2e-3-methoxy-1-methylene-2-propenyl oxy trimethyl, e-1-methoxy-3-trimethylsilyloxy-1,3-butadiene
PubChem CID 5366448
IUPAC navn [(3E)-4-methoxybuta-1,3-dien-2-yl]oxy-trimethylsilan
SMIL COC=CC(=C)O[Si](C)(C)C
Tekniske data
Kogepunkt 68°C to 69°C (14mmHg)
Kemisk navn eller materiale 1-Methoxy-3-trimethylsiloxy-1,3-butadiene
Mængde 5 g
FN nummer UN1993
Beilstein 1616761
Flammepunkt 45°C (113°F)
Merck Index 14,6001
Opløselighedsinformation Miscible with most organic solvents. Immiscible with water.
Formel vægt 172.3
Procent renhed 94%
Brydningsindeks 1.4555
Følsomhed Moisture sensitive
Tæthed 0.89