Få mere at vide
1-Methoxy-2-propanon, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Methoxy-2-propanone |
| CAS | 5878-19-3 |
| Molekylær formel | C4 H8 O2 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 2-Propanone, 1-methoxy-, 2-Propanone, methoxy- (7CI), 1-Methoxy-2-propanone, 1-Methoxyacetone, Methoxy-2-propanone, Methoxyacetone, Methoxymethyl methyl ketone, Methyl methoxymethyl ketone, α-Methoxyacetone, α-Methoxypropanone |
| InChI formel | InChI=1S/C4H8O2/c1-4(5)3-6-2/h3H2,1-2H3 |
| SMIL | COCC(=O)C |
| IUPAC navn | 1-methoxypropan-2-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 88.11 |
| Formel vægt | 88.0524 |