Få mere at vide
1-Methoxy-2-propanol, TRC
Artikelnummer. 30134468
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30134468 10 g
30134231 50 g
30005979 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30134468 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM26500510G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 107-98-2
Molekylær formel C4 H10 O2
Molekylvægt (g/mol) 90.12
Synonym 2-Propanol, 1-methoxy- (6CI, 7CI, 8CI, 9CI, ACI), 1-Methoxy-2-propanol (ACI), 1-Methoxy-2-hydroxypropane, 2-Methoxy-1-methylethanol, 3-Methoxy-2-propanol, Closol, Dowanol 33B, Dowtherm 209, Essilor altius, Glycol ether PM, Methoxyisopropanol, NSC 2409, Propylene glycol 1-methyl ether
IUPAC navn 1-methoxypropan-2-ol
SMIL COCC(C)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Methoxy-2-propanol
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/C4H10O2/c1-4(5)3-6-2/h4-5H,3H2,1-2H3
Formel vægt 90.0681