Få mere at vide
(1-Methoxy-2-methylprop-1-enoxy) trimethylsilan, TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | (1-Methoxy-2-methylprop-1-enoxy)trimethylsilane |
| CAS | 31469-15-5 |
| Molekylær formel | C8H18O2Si |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | [(1-Methoxy-2-methyl-1-propen-1-yl)oxy]trimethylsilane, 1-Methoxy-1-(trimethylsiloxy)-2-methyl-1-propene, 1-Methoxy-1-(trimethylsiloxy)-2-methylpropene, 1-Methoxy-1-(trimethylsilyloxy)-2-methyl-1-propene, 1-Methoxy-1-(trimethylsilyloxy)-2-methylpropene, 1-Methoxy-2,2-dimethyl-1-(trimethylsiloxy)ethene, 1-Methoxy-2-methyl-1-(trimethylsiloxy)-1-propene, 1-Methoxy-2-methyl-1-(trimethylsiloxy)propene, 1-Methoxy-2-methyl-1-(trimethylsilyloxy)propene, 1-Methoxy-2-methyl-1-trimethylsilyloxy-1-propene, Dimethylketene Methyl Trimethylsilyl Acetal, MTS, Methyl Trimethylsilyl Dimethylketene Acetal, O-Methyl-O-(trimethylsilyl)dimethylketene Acetal, [(1-Methoxy-2-methyl-1-propenyl)oxy]trimethylsilane, [(1-Methoxy-2-methylprop-1-en-1-yl)oxy](trimethyl)silane, [(1-Methoxy-2-methylpropa-1-en-1-yl)oxy](trimethyl)silane, [(1-Methoxy-2-methylpropenyl)oxy]trimethylsilane |
| InChI formel | InChI=1S/C8H18O2Si/c1-7(2)8(9-3)10-11(4,5)6/h1-6H3 |
| SMIL | COC(=C(C)C)O[Si](C)(C)C |
| IUPAC navn | (1-methoxy-2-methylprop-1-enoxy)-trimethylsilan |
| Molekylvægt (g/mol) | 174.11 |
| Formel vægt | 174.1076 |