Få mere at vide
((1-Methoxy-2-methylprop-1-en-1-yl)oxy)trimethylsilane, 97%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | ((1-Methoxy-2-methylprop-1-en-1-yl)oxy)trimethylsilane |
| CAS | 31469-15-5 |
| Molekylær formel | C8H18O2Si |
| MDL nummer | MFCD00010232 |
| Mængde | 5 g |
| SMIL | C[Si](C)(OC(OC)=C(C)C)C |
| Molekylvægt (g/mol) | 174.31 |
| Procent renhed | 97% |