missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

1-Methoxy-2-methyl-3-butyn-2-ol, TRC

Artikelnummer. 30467696
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30467696 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30467696 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM2636001G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 1-Methoxy-2-methyl-3-butyn-2-ol
CAS 42841-64-5
Molekylær formel C6 H10 O2
Mængde 1 g
Synonym 3-Butyn-2-ol','1-methoxy-2-methyl-, 1-Methoxy-2-methyl-3-butyn-2-ol, 1-Methoxy-2-methylbut-3-yn-2-ol
InChI formel InChI=1S/C6H10O2/c1-4-6(2,7)5-8-3/h1,7H,5H2,2-3H3
SMIL COCC(C)(O)C#C
IUPAC navn 1-methoxy-2-methylbut-3-yn-2-ol
Molekylvægt (g/mol) 114.14
Formel vægt 114.0681
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.