Få mere at vide
1-Methoxy-2-methyl-1-(trimethylsiloxy)propene, 97%
Artikelnummer. 11337056
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11337056 5 g 5g
11347056 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11337056 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L06931.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 31469-15-5 | C8H18O2Si | 174.32 g/mol
1-Methoxy-2-methyl-1-(trimethylsiloxy)propen anvendes til syntese af chiralβ -lactamer ved at reagere med (S)-alkyliden(1-arylethyl)aminer i nærvær af titantetrachlorid. Det fungerer som en katalysator eller initiator i gruppeoverførselspolymerisationen. Det bruges også som et alsidigt reagens i konjugattilsætning4 og aldolreaktioner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1-Methoxy-2-methyl-1-(trimethylsiloxy)propen anvendes til syntese af chiralβ -lactamer ved at reagere med (S)-alkyliden(1-arylethyl)aminer i nærvær af titantetrachlorid. Det fungerer som en katalysator eller initiator i gruppeoverførselspolymerisationen. Det bruges også som et alsidigt reagens i konjugattilsætning4 og aldolreaktioner.
Opløselighed Hydrolyserer i
vand.
Noter
Fugtfølsom. Inkompatible materialer er stærke oxidationsmidler og stærke syrer. Opbevares på et køligt sted. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 31469-15-5
Molekylær formel C8H18O2Si
Molekylvægt (g/mol) 174.32
MDL nummer MFCD00010232
InChI nøgle JNOGVQJEBGEKMG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methoxy-2-methyl-1-trimethylsiloxy propene, methyl trimethylsilyl dimethylketene acetal, dimethylketene methyl trimethylsilyl acetal, 1-methoxy-2-methylprop-1-en-1-yl oxy trimethylsilane, silane, 1-methoxy-2-methyl-1-propenyl oxy trimethyl, 1-methoxy-1-trimethylsiloxy-2-methyl-1-propene, dimethylketene methyltrimethylsilylacetal, 1-methoxy-1-trimethylsilyloxy-2-methylpropene, 1-methoxy-2-methyl-1-propenyloxy trimethylsilane, 1-methoxy-2-methylprop-1-enoxy-trimethylsilane
PubChem CID 552336
IUPAC navn (1-methoxy-2-methylprop-1-enoxy)-trimethylsilan
SMIL COC(O[Si](C)(C)C)=C(C)C
Tekniske data
Kogepunkt 35°C to 36°C (15mmHg)
Kemisk navn eller materiale 1-Methoxy-2-methyl-1-(trimethylsiloxy)propene
Mængde 5 g
FN nummer UN1993
Beilstein 1362893
Flammepunkt 30°C (86°F)
Opløselighedsinformation Hydrolyzes in water.
Formel vægt 174.32
Procent renhed 97%
Brydningsindeks 1.415
Følsomhed Moisture sensitive
Tæthed 0.858