missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
1-Methoxy-2,3,5-trimethylbenzene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Methoxy-2,3,5-trimethylbenzene |
| CAS | 20469-61-8 |
| Molekylær formel | C10 H14 O |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H14O/c1-7-5-8(2)9(3)10(6-7)11-4/h5-6H,1-4H3 |
| SMIL | COc1cc(C)cc(C)c1C |
| IUPAC navn | 1-methoxy-2,3,5-trimethylbenzene |
| Molekylvægt (g/mol) | 150.22 |
| Formel vægt | 150.1045 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?