Få mere at vide
1-Methoxy-2-(2-methoxyethyl)benzene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Methoxy-2-(2-methoxyethyl)benzene |
| CAS | 174460-88-9 |
| Molekylær formel | C10H14O2 |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C10H14O2/c1-11-8-7-9-5-3-4-6-10(9)12-2/h3-6H,7-8H2,1-2H3 |
| SMIL | COCCC1=CC=CC=C1OC |
| IUPAC navn | 1-methoxy-2-(2-methoxyethyl)benzene |
| Molekylvægt (g/mol) | 166.22 |
| Formel vægt | 166.1 |