Få mere at vide
1-(Mercaptomethyl)cyclopropaneddikesyre, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-(Mercaptomethyl)cyclopropaneacetic Acid |
| CAS | 162515-68-6 |
| Molekylær formel | C6 H10 O2 S |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | 1-(Mercaptomethyl)cyclopropaneacetic Acid, [1-(Mercaptomethyl)cyclopropyl]acetic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C6H10O2S/c7-5(8)3-6(4-9)1-2-6/h9H,1-4H2,(H,7,8) |
| SMIL | OC(=O)CC1(CS)CC1 |
| IUPAC navn | 2-[1-(sulfanylmethyl)cyclopropyl]eddikesyre |
| Molekylvægt (g/mol) | 146.21 |
| Formel vægt | 146.0402 |