Få mere at vide
1-Mercaptoadamantan, 98%
Artikelnummer. 15465128
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15465128 250 mg 250mg
15455128 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15465128 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H58958.MD
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 34301-54-7 | C10H16S | 168,298 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 34301-54-7
Molekylær formel C10H16S
Molekylvægt (g/mol) 168.298
MDL nummer MFCD00213530
InChI nøgle ADJJLNODXLXTIH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-adamantanethiol, adamantanethiol, 1-adamantyl hydrosulfide, tricyclo 3.3.1.13,7 decane-1-thiol, tricyclo 3.3.1.1 3,7 decane-1-thiol, acmc-20aoyp, 1-admsh, pubchem21526, 1-adsh
PubChem CID 99730
IUPAC navn adamantan-1-thiol
SMIL C1C2CC3CC1CC(C2)(C3)S
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Mercaptoadamantane
Smeltepunkt 99 °C til 106 °C
Mængde 250 mg
FN nummer UN2811
Følsomhed Hygroskopisk
Formel vægt 168.3
Procent renhed 98%
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Mercaptoadamantane
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.