Få mere at vide
1-Linoleoyl-rac-glycerol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Linoleoyl-rac-glycerol |
| CAS | 2277-28-3 |
| Molekylær formel | C21 H38 O4 |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H38O4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-21(24)25-19-20(23)18-22/h6-7,9-10,20,22-23H,2-5,8,11-19H2,1H3/b7-6-,10-9- |
| SMIL | CCCCC\C=C/C\C=C/CCCCCCCC(=O)OCC(O)CO |
| IUPAC navn | 2,3-dihydroxypropyl (9Z,12Z)-octadeca-9,12-dienoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 354.52 |
| Formel vægt | 354.277 |