Få mere at vide
1-Linoleoyl Glycerol, MedChemExpress
Artikelnummer. 16491596
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
500 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16491596 500 mg -
16435316 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16491596 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY111346
MedChemExpress 1-Linoleoyl Glycerol is a fatty acid glycerol.
1-Linoleoyl Glycerol is a fatty acid glycerol.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Linoleoyl Glycerol
Fysisk form Oil
CAS 2277-28-3
Farve Yellow
Mængde 500 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C21H38O4
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Synonym 1-Linoleoyl-rac-glycerol 1-Monolinolein
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (282.07 mM) ∣Ethanol : 100 mg/mL (282.07 mM; Need ultrasonic)
SMIL CCCCC/C=C\C/C=C\CCCCCCCC(OCC(O)CO)=O
Molekylvægt (g/mol) 354.52
Formel vægt 354.52
Procent renhed 98.0%