Få mere at vide
1-Linoleoyl-(2S)-glycerol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Linoleoyl-(2S)-glycerol |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H38O4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-21(24)25-19-20(23)18-22/h6-7,9-10,20,22-23H,2-5,8,11-19H2,1H3/b7-6-,10-9-/t20-/m0/s1 |
| Formel vægt | 354.277 |