missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

1-Linoleoyl-(2S)-glycerol, TRC

Artikelnummer. 30471428
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30471428 500 mg
30477293 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30471428 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCL467955500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 67968-46-1
Molekylær formel C21H38O4
Molekylvægt (g/mol) 354.52
Synonym α-Linoleic Acid (2S)-2,3-Dihydroxypropyl Ester, (9Z,12Z)-9,12-Octadecadienoic Acid (2S)-2,3-Dihydroxypropyl Ester
IUPAC navn [(2S)-2,3-dihydroxypropyl] (9Z,12Z)-octadeca-9,12-dienoate
SMIL CCCCC/C=C\C/C=C\CCCCCCCC(=O)OC[C@H](CO)O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 1-Linoleoyl-(2S)-glycerol
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C21H38O4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-21(24)25-19-20(23)18-22/h6-7,9-10,20,22-23H,2-5,8,11-19H2,1H3/b7-6-,10-9-/t20-/m0/s1
Formel vægt 354.277
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.