Få mere at vide
1-Linoleoyl-2-oleoyl-3-stearoyl-rac-glycerol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Linoleoyl-2-oleoyl-3-stearoyl-rac-glycerol |
| CAS | 135092-48-7 |
| Molekylær formel | C57H104O6 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | (9Z,12Z)-9,12-Octadecadienoic Acid 2-[[(9Z)-1-Oxo-9-octadecen-1-yl]oxy]-3- [(1-oxooctadecyl)oxy]propyl Ester, 2-Oleo-3-stearo-1-linolein, 1-Stearo-2-oleo-3-linolein, 3-Linoleo-2-oleo-1-stearin |
| InChI formel | InChI=1S/C57H104O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-37-40-43-46-49-55(58)61-52-54(63-57(60)51-48-45-42-39-36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)53-62-56(59)50-47-44-41-38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h16,19,25,27-28,30,54H,4-15,17-18,20-24,26,29,31-53H2,1-3H3/b19-16-,28-25-,30-27- |
| SMIL | CCCCCCCCCCCCCCCCCC(OCC(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\C/C=C\CCCCC)=O)=O |
| IUPAC navn | 2-(oleoyloxy)-3-(stearoyloxy)propyl (9Z,12Z)-octadeca-9,12-dienoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 885.43 |
| Formel vægt | 884.78 |