missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
1-Linoleoyl-2,3-isopropylidene-rac-glycerol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Linoleoyl-2,3-isopropylidene-rac-glycerol |
| CAS | 127592-95-4 |
| Molekylær formel | C24H42O4 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | 9,12-Octadecadienoic Acid (9Z,12Z)-(2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl)methyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C24H42O4/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-23(25)26-20-22-21-27-24(2,3)28-22/h8-9,11-12,22H,4-7,10,13-21H2,1-3H3/b9-8-,12-11- |
| SMIL | CCCCC\C=C/C\C=C/CCCCCCCC(=O)OCC1COC(C)(C)O1 |
| IUPAC navn | (2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl)methyl (9Z,12Z)-octadeca-9,12-dienoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 394.59 |
| Formel vægt | 394.3083 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?