missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

1-Lauroyl-2-myristoyl-3-chloropropanediol, TRC

Artikelnummer. 30137279
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30137279 100 mg
30007097 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30137279 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCL178700100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 2828775-74-0
Molekylær formel C29H55ClO4
Molekylvægt (g/mol) 503.2
IUPAC navn (S)-1-chloro-3-(dodecanoyloxy)propan-2-yl tetradecanoate
SMIL O=C(CCCCCCCCCCCCC)O[C@H](CCl)COC(CCCCCCCCCCC)=O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 1-Lauroyl-2-myristoyl-3-chloropropanediol
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C29H55ClO4/c1-3-5-7-9-11-13-14-16-18-20-22-24-29(32)34-27(25-30)26-33-28(31)23-21-19-17-15-12-10-8-6-4-2/h27H,3-26H2,1-2H3/t27-/m1/s1
Formel vægt 502.38
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.