Få mere at vide
Sharpsafe™ 1 L Sharps beholder
Artikelnummer. 17641695
Skift visning
Lukningsfarve:
Gul
Lilla
Orange
Sort
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Lukningsfarve
17641695 Orange
17631695 Sort
17651695 Lilla
17661695 Gul
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 17641695 Leverandør Sharpsafe™ Leverandørnr. 51602410
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    18.51 DKK
    17.12 DKK / Pakke med 1
    Spare 1.39 DKK
    7% Slukket
Forventet forsendelse: 15-12-2026
VernaCare 5. generation Sharpsafe™ beholdere er fremstillet ved hjælp af vores genbrugsmateriale med lavt CO2-fodaftryk, hvilket giver en sikker og bæredygtig løsning på dine behov for affaldshåndtering af skarpe genstande.
  • Gennem at kæmpe for forandring og banebrydende produktinnovation er vi stolte over at have ’introduceret verdens første bæredygtige engangsbeholder til skarpe genstande på markedet.
  • Den 1 liter Sharpsafe™ beholder er designet til både samfunds- og hospitalsbrug og kan bruges sammen med Sharpsafe™ Bakke som en del af Near Patient Sharps Disposal System (NPSD). Den 1 liter har to åbninger, hvoraf den ene giver en åben åbning til bortskaffelse af brugte skarpe genstande, den anden indeholder en funktion til fjernelse af nålen.
  • Et gennemsigtigt låg med tydeligt synlig påfyldningslinje og inkjet-printet affaldsadskillelsesmeddelelse hjælper med at sikre, at produktet ikke overfyldes.
  • 1 L beholdere er specielt designet til at muliggøre sikker bortskaffelse af klinisk skarpe genstande og minimere risikoen for associerede skader. Designet af vores produkter demonstrerer vores bevidst designede funktioner for at sikre vores brugeres sikkerhed. Vores fire hørbare klik-funktion bekræfter, at låget og bunden er samlet sikkert og er sikre at bruge. Den midlertidige og endelige lukning giver sikkerhed, når beholderen er i brug, og at der ikke kan tilføjes mere affald, når den endelige lukning er aktiveret, hvilket forhindrer potentielt spild og overfyldning.
  • Beholderne er designet med en stærk stiv krop og lavet af robust genbrugsmateriale af høj kvalitet, der forhindrer skarpe indtrængning gennem beholderens væg.
  • Egenskaber og fordele
    • Fremstillet af genbrugsmateriale med lavt CO2-fodaftryk
    • Halvgennemsigtigt låg - indholdet er synligt, når det er fyldt.
    • Flip top låg til midlertidig og endelig lukning
    • Valg af åbninger - Ikke-returgående ''kronbladsåbning'', skalpelbladsfjerneråbning, funktion til fjernelse af insulinpennål og uhindret åbning til store sprøjter og blodopsamlingsrørholdere
    • In-mold label - tilbyder permanent revisionsspor, som ikke kan fjernes.
    • Overholder nedenstående standarder
    • ISO23907-1:2019
    • UN3291
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 1 L
Certificeringer/compliance UK Regulations, ISO23907-1:2019, UN3291
Lukningsfarve Orange
Farve Grå
Dimensioner (L x B x H) 105 x 100 x 190 mm (med låg påsat)
Mængde 1 stk.
Til brug med (applikation) Sikker bortskaffelse af klinisk skarphed
Produkttype Sharps Container