Få mere at vide
Wheaton™ 1μ L Inokulationsløkke
Artikelnummer. 16435009
Størrelse:
Kort
Standard
Artikelnummer. 16435009
Brand: Wheaton™ 711310
Inokulationssløjfe kalibreret til at levere en kendt volumen væskeprøve for at muliggøre nøjagtig mikrobiologisk analyse.
  • Opfylder kvantitative standarder for håndtering af mikrobiologiske prøver
  • Til nøjagtig væskeoverførsel og plettering
  • Kalibreret
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Engangs Engangsbrug
Volumen 1μ L
Længde (metrisk) 199 mm
Materiale ABS
Sterilitet Steril
Størrelse Standard
Farve Blå
Mængde 6000
Emballagetype Pakket i skrællet pose
Kalibreret Ja
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres