Få mere at vide
Wheaton™ 1μ L Inokulationsløkke
Artikelnummer. 16425009
Skift visning
Størrelse:
Kort
Standard
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse
16425009 Kort
16435009 Standard
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16425009 Leverandør Wheaton™ Leverandørnr. 711305
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Inokulationssløjfe kalibreret til at levere en kendt volumen væskeprøve for at muliggøre nøjagtig mikrobiologisk analyse.
  • Opfylder kvantitative standarder for håndtering af mikrobiologiske prøver
  • Til nøjagtig væskeoverførsel og plettering
  • Kalibreret
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Engangs Engangsbrug
Volumen 1μ L
Længde (metrisk) 170 mm
Materiale Polystyren
Sterilitet Steril
Størrelse Kort
Farve Klar
Mængde 6000
Emballagetype Pakket i skrællet pose
Kalibreret Ja
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres