Få mere at vide
Hamilton™ 1μ L 7000-serien Microliter Sprøjte
Artikelnummer. 17894202
Skift visning
Nålemåler:
22 G
23'ere G
25 g
26'ere G
Nålespids stil:
Kegle
Skarp, skrå, buet, ikke-kerner
Stump
Tilslutningstype:
Cementeret
Riflet nav
Riflet nav, aftagelig
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Nålemåler Nålespids stil Tilslutningstype
17894202 26'ere G Kegle Cementeret
17844222 22 G Skarp, skrå, buet, ikke-kerner Riflet nav
17804222 22 G Skarp, skrå, buet, ikke-kerner Riflet nav, aftagelig
17834322 22 G Stump Riflet nav
17804342 22 G Stump Riflet nav, aftagelig
17804212 23'ere G Kegle Cementeret
17874202 25 g Skarp, skrå, buet, ikke-kerner Riflet nav
17884202 25 g Stump Riflet nav
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 17894202 Leverandør Hamilton™ Leverandørnr. CAL80175
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
7000-seriens sprøjter er modificerede Microliter sprøjter med et stempel-i-nål-design.
  • Den eneste tilgængelige sprøjte med nul dødvolumen.
  • Den fine tungstens stempeltråd strækker sig til spidsen af nålen og sikrer, at alt opløsningsmiddel udstødes, og dispenserer volumener op til 1μ L.
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Materiale Tungsten (tønde)
Nålemåler 26'ere G
Diameter (engelsk) Indre 0,0057 tommer.
Diameter (engelsk) indre nål 0,0057 tommer.
Diameter (metrisk) indre nål 0.145 mm
Diameter (engelsk) ydre nål 0,020 tommer.
Diameter (engelsk) Ydre 0,308 tommer.
Diameter (metrisk) Indvendig 0.145 mm
Diameter (metrisk) Udvendig 7.82 mm
Diameter (metrisk) ydre nål 0.515 mm
Længde (engelsk) Nål 1,71 tommer.
Produkttype Microliter Sprøjte
Maks. Temperatur (engelsk) 239 °F
Maks. Temperatur (metrisk) 115 °C
Min. Temperatur (engelsk) 50 °F
Model- 7001 KH
Min. Temperatur (metrisk) 10 °C
Mængde 1
Volumen (metrisk) 1μ L
Længde (metrisk) nål 43.4 mm
Nålespids stil Kegle
Tilslutningstype Cementeret