Få mere at vide
1-Keto Bambuterol Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Keto Bambuterol Hydrochloride |
| CAS | 2153431-91-3 |
| Molekylær formel | C18H27N3O5 . HCl |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | N,N-Dimethylcarbamic Acid C,C'-[5-[[(1,1-Dimethylethyl)amino]acetyl]-1,3-phenylene] Ester Hydrochloride, Dimethylcarbamic Acid 5-[[(1,1-Dimethylethyl)amino]acetyl]-1,3-phenylene Ester Hydrochloride, Bis[3',5'-(N,N-dimethylcarbamoyloxi)]-2-N-tert-butylaminoacetophenone Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C18H27N3O5.ClH/c1-18(2,3)19-11-15(22)12-8-13(25-16(23)20(4)5)10-14(9-12)26-17(24)21(6)7;/h8-10,19H,11H2,1-7H3;1H |
| SMIL | Cl.CN(C)C(=O)Oc1cc(OC(=O)N(C)C)cc(c1)C(=O)CNC(C)(C)C |
| IUPAC navn | [3-[2-(tert-butylamino)acetyl]-5-(dimethylcarbamoyloxy)phenyl] N,N-dimethylcarbamate;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 401.9 |
| Formel vægt | 401.1717 |