Få mere at vide
1-Kestose, MedChemExpress
Beskrivelse
1-Kestose, the smallest fructooligosaccharide component, which efficiently stimulates Faecalibacterium prausnitzii as well as Bifidobacteria.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Kestose |
| CAS | 470-69-9 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C18H32O16 |
| Mængde | 25 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 100 mg/mL (198.24 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 83.33 mg/mL (165.19 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | OC[C@]1(O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]1O)OC[C@]2(O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]2O)O[C@H]3O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)CO |
| Molekylvægt (g/mol) | 504.44 |
| Formel vægt | 504.44 |
| Vis mere |