Få mere at vide
STEMCELL Technologies 1 kb DNA Ladder
Artikelnummer. 17169901
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
600 μl
Artikelnummer. Mængde
17169901 600 μl
1 options
Artikelnummer. 17169901 Leverandør STEMCELL Technologies Leverandørnr. 79017
DNA ladder consisting of 13 fragments from 250 - 10,000 base pairs for determining the size of double-stranded DNA by gel electrophoresis
  • 1 kb DNA Ladder allows for determining the size of double-stranded DNA from 250 - 10000 base pairs (bp) by gel electrophoresis
  • The ladder consists of 13 double-stranded, blunt-end DNA fragments, of sizes 250, 500, 750, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 4000, 5000, 6000, 8000, and 10,000 bp (see Figure 1)
  • The 1000 and 3000 bp fragments have greater intensity relative to the other bands for easy identification
  • DNA Ladder is not intended for quantitative analysis
  • The 1 kb DNA ladder comes pre-mixed with DNA Loading Dye, which is also available for individual sale (Catalog #79018), for loading DNA samples into agarose gel wells
  • The recommended loading volume of the 1 kb DNA ladder is 6 μL per lane
Spécification
Til brug med (applikation) Disease Modeling
Mængde 600 μl
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.