Få mere at vide
1-Isoquinolinecarbonitrile, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 13418678 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
13418678 1 g 1g
13408678 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 13418678 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 449570010
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1198-30-7
Molekylær formel C10H6N2
Molekylvægt (g/mol) 154.17
InChI nøgle HJHXYSBRTVFEDD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-cyanoisoquinoline, 1-isoquinolinecarbonitrile, isoquinaldonitrile, isoquinolinecarbonitrile, 1-cyano-isoquinoline, isoquinaldinic nitrile, pubchem6269, maybridge1_002114, timtec-bb sbb002487
PubChem CID 306057
IUPAC navn isoquinolin-1-carbonitril
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C=CN=C2C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Isoquinolinecarbonitrile
Smeltepunkt 90.0°C to 92.0°C
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 154.17
Procent renhed 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Isoquinolinecarbonitrile
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask ansigtet, hænderne o grundigt efter brug.
  • P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.