missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
1-Isopropylpyrimidine-2,4,6(1h,3h,5h)-trione, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Isopropylpyrimidine-2,4,6(1h,3h,5h)-trione |
| CAS | 69998-14-7 |
| Molekylær formel | C7 H10 N2 O3 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | 1-(1-Methylethyl)-2,4,6(1H,3H,5H)-pyrimidinetrione, 1-Isopropylbarbituric acid, NSC 28924 |
| InChI formel | InChI=1S/C7H10N2O3/c1-4(2)9-6(11)3-5(10)8-7(9)12/h4H,3H2,1-2H3,(H,8,10,12) |
| SMIL | CC(C)N1C(=O)CC(=O)NC1=O |
| IUPAC navn | 1-propan-2-yl-1,3-diazinane-2,4,6-trione |
| Molekylvægt (g/mol) | 170.166 |
| Formel vægt | 170.069 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?