Få mere at vide
1-Isopropylamino-3-phenoxypropan-2-ol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2RS)-1-[(1-Methylethyl)amino]-3-phenoxy-propan-2-ol |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C12H19NO2/c1-10(2)13-8-11(14)9-15-12-6-4-3-5-7-12/h3-7,10-11,13-14H,8-9H2,1-2H3 |
| Formel vægt | 209.1416 |